Learn More
Thermo Scientific™ Kits de streptavidine d’immunoaffinité (IA) SMART Digest™
Code produit. 15668683
Change view
Click to view available options
Description:
Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av
Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Kit d’IA SMART Digest, non magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Kit d’IA SMART Digest, streptavidine (Av) non magnétique
Magnétique, 10 paquets
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Description unitSize
15668683 Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ 1 pièce
15648683 Kit d’IA SMART Digest, streptavidine (Av) non magnétique 1 pièce
15658683 Kit d’IA SMART Digest, non magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ 1 pièce
15678683 Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av 1 pièce
30276729 Magnétique, 10 paquets 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 15668683 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60110103
Obtenez une digestion des protéines par la trypsine et une immunocapture à la streptavidine rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un puits unique pour toutes vos études de biomarqueurs.
Obtenez une immunocapture et une digestion des protéines rapides, simples, hautement reproductibles et sensibles dans un seul puits grâce aux kits de streptavidine Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Ces kits ont été conçus pour relever les défis souvent associés au processus de quantification des biomarqueurs en fournissant un flux de travail simple et facile de capture-digestion qui au lieu de durer toute la nuit, ne prend que quelques heures. Le kit purifie diverses biomolécules cibles par la formation d’une forte liaison streptavidine-biotine.
Résoudre les défis de la quantification de faible niveau dans des matrices complexes
La nécessité d’améliorer la capacité à identifier des biomarqueurs de faible niveau oblige la communauté analytique à gérer des niveaux extrêmement élevés d’analytes et de complexité des échantillons, ce qui rend la quantification difficile.
Comme ces protéines sont souvent présentes à de faibles niveaux dans des matrices biologiques complexes, une étape de capture d’immunoaffinité est généralement utilisée pour purifier l’échantillon et augmenter la sensibilité. Cette étape est souvent suivie par la digestion de protéines. Les processus actuels prennent souvent du temps, comprennent de multiples étapes et sont non reproductibles.
Immunocapture et digestion des protéines en un seul puits
Ces kits d’IA fournissent un processus :
  • Rapidité
  • Simplicité d’utilisation
  • Hautement reproductible
  • Sensible
La conception unique réduit le flux de travail à quelques heures
Dans les kits d’IA SMART Digest, les réactifs d’immunocapture et la trypsine thermostable activée par la température sont co-immobilisés sur une résine. Après l’enrichissement, l’enzyme est activée à des températures élevées pour une digestion accélérée dans des conditions de dénaturation des protéines, ce qui entraîne un flux de travail de quelques heures plutôt que d’une nuit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit d’IA SMART Digest, magnétique Av avec plaque de prélèvement et SPE SOLAμ
Capture Streptavidine
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Enzymes Trypsine
Format Résine SMART Digest, magnétique
À utiliser avec (application) Quantification des peptides
Gamme de produits SMART Digest
Type Immunocapture + digestion des protéines combinées sur une seule microbille
Comprend Résine SMART Digest magnétique, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ