Learn More
Thermo Scientific™ Kits de trypsine SMART Digest™
Code produit. 16434839 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Format:
Résine SMART Digest préremplie dans des tubes PCR
Résine SMART Digest, magnétique en vrac
Résine SMART Digest, non magnétique en vrac
Résine à faible pH SMART Digest pré-remplie dans des tubes PCR
Trypsine soluble
Trypsine soluble SMART Digest
Type:
Digestion des protéines
Digestion des protéines, MAM
Comprend:
Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest
Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ
Résine SMART Digest magnétique en vrac, tampon SMART Digest, plaque de prélèvement, plaque de filtration
Résine SMART Digest non magnétique en vrac, tampon SMART Digest, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ
Résine SMART Digest non magnétique en vrac, tampon SMART Digest, plaque de prélèvement, plaque de filtration
Résine SMART Digest préremplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement
Résine SMART Digest préremplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement, plaque SPE SOLAµ
Résine SMART Digest préremplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement, plaque de filtration
Résine Smart Digest à faible pH pré-remplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement
Trypsine soluble SMART Digest, tampon SMART Digest, plaque de prélèvement
Trypsine soluble, tampon à faible pH, plaque de collecte
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 16434839
Marque: Thermo Scientific™ 60109101BLPH
Obtenez une digestion rapide, simple et hautement reproductible des protéines par la trypsine pour la caractérisation et l’analyse quantitative des peptides dans la recherche sur les protéines biopharmaceutiques.
Obtenez des résultats analytiques de haute qualité à partir de produits issus de la digestion des protéines à l’aide des kits Thermo Scientific™ SMART Digest™. Avancée significative en matière de préparation des échantillons pour la recherche sur les protéines biopharmaceutiques, les kits permettent une digestion simple et rapide des protéines avec une reproductibilité élevée, une grande sensibilité et une haute qualité des données dans un format compatible avec l’automatisation. Les kits SMART Digest offrent une amélioration significative des technologies actuelles de digestion des protéines en solution qui ne sont pas reproductibles, offrent une faible sensibilité et utilisent des méthodologies longues non compatibles avec l’automatisation.
Digestion des protéines par la trypsine
Les kits SMART Digest vous permettent de caractériser et de quantifier des protéines plus rapidement et plus facilement que jamais. Cette version du kit utilise la trypsine, qui clive les peptides de l’extrémité carboxylique des résidus d’amino-acides de la lysine et de l’arginine.
Facile et simple
  • Vitesse de traitement des échantillons considérablement améliorée
  • Processus simple
  • Automatisation simple de l’ensemble du protocole pour un traitement à haut débit
Résultats fiables
  • Reproductibilité accrue par rapport aux protocoles existants
  • Sensibilité plus élevée
  • Meilleure fiabilité des données
Réduction significative du temps de préparation des échantillons
En général, il faut moins de 60 minutes (selon la complexité de l’échantillon) pour parvenir à une digestion complète, alors qu’une digestion en solution peut prendre jusqu’à 24 heures.
Échantillons plus propres
Réduction du nombre de produits chimiques utilisés, tandis que la forme immobilisée de la trypsine contribue à atténuer l’autolyse et les modifications post-translationnelles (PTM) chimiquement induites. Cela permet d’obtenir des résultats plus faciles à interpréter.
Combinaison possible avec les plaques de SPE SOLAμ pour le dessalage
Lorsqu’elles sont utilisées avec les kits SMART Digest pour le dessalage, les plaques d’extraction en phase solide (SPE) Thermo Scientific™ SOLAμ™ offrent une solution de préparation des échantillons rapide, facile à utiliser, robuste et facilement automatisable pour l’analyse des biomolécules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Digestion des protéines, MAM
Description Kit intelligent Digest avec résine en vrac, faible pH
Format Résine à faible pH SMART Digest pré-remplie dans des tubes PCR
Enzymes Trypsine
Cleavage Côté C-terminal des acides aminés de la lysine et de l’arginine
Capture Aucun
Gamme de produits SMART Digest
À utiliser avec (application) Quantification des peptides, cartographie des peptides
Comprend Résine Smart Digest à faible pH pré-remplie dans 96 tubes PCR, plaque de prélèvement