Learn More
Thermo Scientific™ Fibres SPME SMART pour échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART
Code produit. 17717474 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Phase:
Acrylate (polyacrylate), 85 μm
Carbone WR/PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm
Carbone WR / PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm
DVB/PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm
DVB/carbone WR/PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm
DVB / PDMS (divinylbenzène / polydiméthylesiloxane), 65 μm
DVB / carbone WR / PDMS (divinylbenzène / large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 50/30 μm
PDMS (Polydiméthylesiloxane), 100 μm
PDMS (Polydiméthylesiloxane), 30 μm
PDMS (polydiméthylesiloxane), 7 μm
Épaisseur DVB/PDMS : 100 m. Épaisseur DVB/PDMS : 65 μm. Épaisseur du carbone WR / PDMS : 95 μm. Épaisseur de l’acrylate : 85 μm. Épaisseur du DVB / carbone WR / PDMS : 50/30 μm
Quantité:
1/paquet
3/paquet
5/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
Code produit. 17717474
Marque: Thermo Scientific™ 36SP09C3SM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Suivez les références et numéros de lot, la plage d’utilisation, l’historique et bien plus encore pour les fibres SPME SMART sur l’échantillonneur automatique TriPlus™ RSH SMART.
Suivez les informations telles que le numéro de référence, le numéro de lot, la plage d’utilisation et l’historique des fibres SPME Thermo Scientific™ SMART installées sur les échantillonneurs automatiques TriPlus™ RSH SMART. Chaque fibre est équipée d’une puce d’identification, qui stocke ces informations basées sur l’utilisation pour une préparation rapide, sans solvant et automatisée des échantillons. Lorsque les fibres SPME sont installées sur l’échantillonneur automatique TriPlus RSH SMART, les informations relatives aux fibres SPME SMART sont accessibles directement et communiquées via le logiciel CDS Thermo Scientific™ Chromeleon™.
Automatisez la préparation d’échantillons de micro-extraction en phase solide (SPME) sans solvant en effectuant l’extraction et l’enrichissement des échantillons en une seule étape à l’aide nos fibres SPME SMART.
Les fibres SPME SMART offrent également les avantages supplémentaires du suivi des informations d’utilisation. Les fibres SPME SMART sont compatibles avec tous les instruments TriPlus™ RSH, ainsi qu’avec les plateformes PAL et les instruments série AOC-6000.
Avantages de la technologie SMART
  • Gagnez en confiance dans les résultats analytiques
  • Assurez-vous que l’utilisation des fibres SPME est exempte d’erreurs grâce à l’identification automatique
  • Prenez en charge l’accréditation GLP avec la traçabilité de l’historique d’utilisation
  • Optimisez la consommation en surveillant les conditions d’utilisation et la durée de vie
  • Facilitez la gestion des fibres SPME grâce au tableau de bord de notification de santé à code couleur intégré au logiciel CDS Chromeleon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (métrique) 95 μm
Longueur (métrique) Longueur de phase : 10 mm
Quantité 3/paquet
Description Fibre SPME SMART : Carbone WR/PDMS (large plage de carbone), 95 μm, bleu foncé, 3/boîte
Type Fibre
Phase Carbone WR / PDMS (large plage de carbone / polydiméthylesiloxane), 95 μm
Couleur Bleu foncé
Diamètre (métrique) externe Jauge 23