Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure à couches lisses
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 est dotée d’une surface intérieure ultra lisse et d’une surface réduite pour améliorer le débit
Marque:  Saint Gobain Life Sciences T3320-43
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10022654
  • 925.00€ / 15m
Expédition estimée: 19-12-2024
Description
Silicone durci au platine avec alésage ultra lisse “modifié” pour inhiber la croissance bactérienne, avec des substances extractibles minimales pour maintenir l’intégrité des liquides. Biocompatibilité documentée pour les applications sensibles. Peut être stérilisée en autoclave, par irradiation ou au gaz. Température de fonctionnement maximale recommandée 200°C.
Spécification
Spécification
Autoclavable
15,9 mm
0.88 in.
1/8 in.
Sensitive Applications
392°F
0.63 in.
Platinum-cured Silicone
22,3 mm
3,2 mm
0,49/0,36 bar
200°C