Learn More
Motic™ Microscope SMZ140-N2LED
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système optique Greenough.
- Système de mise au point grossière avec ajustement de la tension.
- Distance interpupillaire : de 54 à 76 mm.
- Réglage dioptrique sur les deux tubes (± 5)
- Taux de zoom : 1:4.
- Faible encombrement conçu pour un espace de paillasse limité et un stockage facile.
- La combinaison de lumière incidente et transmise rend les instruments adaptés à une grande variété d’échantillons transparents et opaques.
- Le champ de vision (20 mm) permet une bonne vue d’ensemble.
- Quatre (4) butées à déclic d’arrêt de zoom définies pour des résultats de mesure détaillés et reproductibles.
- Statif de type pôle avec éclairage transmis.
- Oculaires et objectifs supplémentaires disponibles.
- Options de contraste POL ou de fond noir disponibles.
Spécification
Spécification
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Type de tête | Binoculaire |
| Type d’éclairage | LED transmise avec contrôle d’intensité 3 W |
| Pouvoir grossissant | 1X à 4X |
| Comprend | Plateau d’exposition noir, blanc et dépoli et housse de protection |
| Conception optique | Système Greenough |
| Distance d’utilisation | 80 mm |
| Poids (métrique) | 6,2 kg |
| Alimentation électrique | 100/240 V (CE) |