Learn More
Motic™ Microscope SMZ161
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire avec réglage dioptrique sur les deux tubes oculaires
Trinoculaire avec réglage dioptrique sur les deux tubes oculaires, division de la lumière trinoculaire : 50:50
Type d’éclairage:
Halogène à quartz avec contrôle d’intensité 12 V/10 W
Halogène à quartz avec contrôle d’intensité 12 V/20 W
Néant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Système optique Greenough.
- Images nettes, à trois dimensions et grand champ de vision.
- Distance interpupillaire : de 50 à 75 mm.
- Conception ergonomique pour de longues heures de visualisation sans inconfort.
- Adapté pour des applications industrielles, l’assemblage et l’inspection de petites pièces ou de circuits intégrés sur PCB, ligne de production LCD.
- Système de mise au point grossière avec ajustement de la tension.
Specifications
Specifications
| Comprend | Plateaux d’exposition noirs / blancs et housse de protection |
| Type de base | Support de type pôle avec éclairage transmis 237 x 170 mm |
| Pouvoir grossissant | De 0,75X à 4,5X |
| Types d’objectifs | Système à zoom, rapport 1:6 |
| Portée du zoom | 1:6 |
| Type de produit | Stéréomicroscope à zoom |
| Modèle | SMZ161-TL |
| Type de tête | Trinoculaire avec réglage dioptrique sur les deux tubes oculaires, division de la lumière trinoculaire : 50:50 |
| Type d’éclairage | Halogène à quartz avec contrôle d’intensité 12 V/10 W |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction