Learn More
Motic™ Stéréomicroscope à zoom série SMZ171
Code produit. 15100083
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Trinoculaire, incliné à 45°, rotatif à 360°, à division optique fixe 50:50
Trinoculaire, inclinée à 35°, rotation à 360°
Type d’éclairage:
Défaillance de LED et transmise avec des contrôles d’intensité indépendants 3 W
Incident de LED et transmis avec des contrôles d’intensité indépendants de 3 W, lumière transmise avec catadioptre inclinable (éclairage oblique)
Nécessite un éclairage externe
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15100083
Marque: Motic™ 1100200600762
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La rotation du bouton de zoom permet d’accéder à l’ensemble de la plage de zoom de 6,7:1, résultant en une plage de grossissement de 7,5X à 50X avec des oculaires standard WF10X/23 mm. Le stéréomicroscope à zoom Motic™ série SMZ171 permet de zoomer facilement d’un aperçu d’échantillon jusqu’aux structures minuscules.
  • Le système optique Greenough produit des images nettes et claires. La parafocalité est assurée pendant l’exécution sur la grande plage de zoom de 6,7:1.
  • Les 5 butées à déclic sur le zoom fluide permettent une reproduction précise des grossissements à des fins de mesure.
  • Le grand champ de vision est assuré par les oculaires 10X/23 standard.
  • Grâce à la grande distance de travail de 110 mm, vous bénéficiez d’espace suffisant pour vos tâches de préparation et de réparation. La profondeur de champ exceptionnelle permet de créer une image droite 3D convaincante.
  • La flexibilité du système permet des configurations plus complexes avec des statifs à bras, des sources de lumière externes et une mise à niveau de la station de documentation complète.
Spécification
Comprend Plateau d’exposition noir / blanc et housse de protection
Pouvoir grossissant 7.5X à 50X
Types d’objectifs Achromatique
Champ de vision 23 mm
Portée du zoom Zoom 1:6,7
Dimensions (L x l x H) 303 x 239 x 405 mm
Garantie 2 ans pour les pièces électriques / 5 ans pour les pièces optiques et mécaniques
Type de produit Stéréomicroscope avec zoom
Modèle SMZ-171-TP
Type de tête Trinoculaire, inclinée à 35°, rotation à 360°
Type d’éclairage Nécessite un éclairage externe
Eyepiece WF10X/23 mm
Quantité 1 de chaque