Learn More
Motic™ Stéréomicroscope à zoom série SMZ171
Code produit. p-8352007
Click to view available options
Type de tête:
Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Trinoculaire, incliné à 45°, rotatif à 360°, à division optique fixe 50:50
Trinoculaire, inclinée à 35°, rotation à 360°
Type d’éclairage:
Défaillance de LED et transmise avec des contrôles d’intensité indépendants 3 W
Incident de LED et transmis avec des contrôles d’intensité indépendants de 3 W, lumière transmise avec catadioptre inclinable (éclairage oblique)
Nécessite un éclairage externe
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15190073
Marque: Motic™ 1100200600754
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La rotation du bouton de zoom permet d’accéder à l’ensemble de la plage de zoom de 6,7:1, résultant en une plage de grossissement de 7,5X à 50X avec des oculaires standard WF10X/23 mm. Le stéréomicroscope à zoom Motic™ série SMZ171 permet de zoomer facilement d’un aperçu d’échantillon jusqu’aux structures minuscules.
  • Le système optique Greenough produit des images nettes et claires. La parafocalité est assurée pendant l’exécution sur la grande plage de zoom de 6,7:1.
  • Les 5 butées à déclic sur le zoom fluide permettent une reproduction précise des grossissements à des fins de mesure.
  • Le grand champ de vision est assuré par les oculaires 10X/23 standard.
  • Grâce à la grande distance de travail de 110 mm, vous bénéficiez d’espace suffisant pour vos tâches de préparation et de réparation. La profondeur de champ exceptionnelle permet de créer une image droite 3D convaincante.
  • La flexibilité du système permet des configurations plus complexes avec des statifs à bras, des sources de lumière externes et une mise à niveau de la station de documentation complète.
Spécification
Comprend Plateau d’exposition noir / blanc en verre dépoli et housse de protection
Tension 100/240 V
Pouvoir grossissant 7.5X à 50X
Types d’objectifs Achromatique
Champ de vision 23 mm
Portée du zoom Zoom 1:6,7
Dimensions (L x l x H) 303 x 239 x 405 mm
Alimentation électrique 100/240 V
Garantie 2 ans pour les pièces électriques / 5 ans pour les pièces optiques et mécaniques
Type de produit Stéréomicroscope avec zoom
Modèle SMZ-171-BLED
Type de tête Binoculaire, 45° incliné, rotation à 360°
Type d’éclairage Défaillance de LED et transmise avec des contrôles d’intensité indépendants 3 W
Eyepiece WF10X/23 mm
Quantité 1 de chaque