Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger à bouchons à clipser, sans filtre
Code produit. 11545534 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11545534
Marque: Thermo Scientific™ 3439
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes à centrifuger à bouchons à clipser simple Thermo Scientific™ sont dotés d’un bouchon plat et ne présentent pas de partie dépolie ni de graduations.
Les tubes à centrifuger sans filtre avec bouchons à clipser Thermo Scientific™ sont dotés d’un bouchon plat et ne présentent pas de partie dépolie ni de graduations.
  • Avec bouchon plat
  • Pas de partie dépolie ni de graduations
  • Certifiés apyrogènes et exempts de RNAse / DNase, ARN / ADN et d’ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Plat
Certifications/Conformité Certifié exempt de RNase, de DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Description Tube de centrifugation à clipser, lisse
Capacité (métrique) 0,6 ml
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Conditionnement 10 sachets de 100
Stérilité Stérile
Graduated Non
FCR max. 25000xG
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.