Learn More
GA International SnapPeel Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Code produit. 17849097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Vert
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
2000 pièces
4000 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Couleur Diamètre (métrique) unitSize
17849097 Blanc 25,4 mm 2000 pièces
17820458 - 25,4 mm 2000 pièces
17840078 Vert 25,4 mm 2000 pièces
17888917 Rose 25,4 mm 2000 pièces
17870938 Jaune 25,4 mm 2000 pièces
17821058 Bleu 76,2 mm 4000 pièces
17890948 Vert 76,2 mm 4000 pièces
17809987 Rose 76,2 mm 4000 pièces
17850858 Blanc 76,2 mm 4000 pièces
17831058 Jaune 76,2 mm 4000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit. 17849097 Fournisseur GA International Code fournisseur JTTA560SBC12WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Couleur Blanc
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 2 Labels
Quantité 2000/Pk.
Forme Rectangle with Circle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (LxW) 23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Longueur (métrique) 12.7 mm
Largeur (impériale) 0.94 in.
Largeur (métrique) 23.9 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm