Learn More
Applied Biosystems™ Kit de multiplexage SNaPshot™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
100 réactions
100 réactions, avec protocole
5000 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
1000 réactions
5000 réactions
Description
Includes
Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions), mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl), modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl)
- Interrogez jusqu’à 10 SNP à partir de différents amplicons lors d’une seule réaction d’extension de bases simples.
- Séparez les locis SNP qui diffèrent d’une seule paire de bases.
- Une sensibilité accrue par rapport au séquençage standard permet de détecter des variantes mineures (par exemple des mutations somatiques) dans un échantillon de dosage.
- Réduisez la complexité de vos expériences grâce à ce système de génotypage facile à utiliser et économique.
- Un grand nombre de publications scientifiques démontre l’utilité du génotypage, de la détection des mutations et de la cartographie.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : • Reaction Mix prêt multiplex SNaPshot™ (pour 100 réactions) • Mélange d’amorces de contrôle multiplex SNaPshot™ (30 μl) • Modèle de contrôle multiplex SNaPshot™ (60 μl) Conserver entre -15°C et -25°C dans un congélateur à température constante. |
| Description | Kit de multiplexage SNaPshot™, 100 rxns, méthode de détection par électrophorèse capillaire, type d’échantillon d’ADN, polymérase d’ADN AmpliTaq™, cible de génotypage SNP (connue), compatibilité avec un haut rendement de multiplexage, compatibilité avec la sonde Primer-Probe Oligos non marquée |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq |
| Vitesse de réaction | 8 heures |
| Technique | Génotypage SNP (basé sur l’analyse de fragments), extension d’amorce |
| À utiliser avec (équipement) | 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
| Compatibilité à haut débit | Multiplexage |
| Gamme de produits | SNaPshot |
| Afficher plus |