Learn More
Chemsplash Casquette jetable à visière
Code produit 30058431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30058431 Blanc 1000 pièces
30058382 Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058431 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2528.400.999
Expédition estimée: 15-12-2026
Les bonnets Snood sont fabriqués dans un matériau épais en polypropylène, également disponible en coton ou en nylon.
Bonnets à snood
  • Polypropylène épais
  • Sans PFAS
Description : Les bonnets Snood sont fabriqués en polypropylène épais et sont également disponibles en coton ou en nylon.
Spécification
Type de produit Gorra tipo redecilla
Dimensions Taille unique
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Type de bouchon Attaches
Jetable Usage unique
Sans latex Oui