Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Milieu de refroidissement idéal pour le transport d’échantillons
- Les performances dépendent de la température et de la pression ambiantes
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 250 mm |
| Dimensions (L x l) | Comprimé de 80 x 60 mm |
| À utiliser avec (application) | Milieux de refroidissement idéaux pour le transport d’échantillons, utilisés dans les hôpitaux, les universités, les écoles, les instituts, les laboratoires, l’industrie chimique et les installations de test des matériaux |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille de CO2 avec colonne montante |
| Poids (métrique) | 250 g |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type de produit | Machine à glace carbonique Snowpack |
| Type | Dry Ice Machine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?