Learn More
Buerkle™ Machine à glace sèche SnowPack™
Code produit 10543451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
Comprimé de 50 x 30 mm
Comprimé de 80 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10543451 Comprimé de 50 x 30 mm 1 pièce
10221865 Comprimé de 80 x 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10543451 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 98050030
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La machine à glace sèche Buerkle™ SnowPack™ vous permet d’obtenir une tablette à glace sèche -79°C, sans technologie complexe ni électricité.
  • Milieu de refroidissement idéal pour le transport d’échantillons
  • Les performances dépendent de la température et de la pression ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) Comprimé de 50 x 30 mm
À utiliser avec (application) Milieux de refroidissement idéaux pour le transport d’échantillons, utilisés dans les hôpitaux, les universités, les écoles, les instituts, les laboratoires, l’industrie chimique et les installations de test des matériaux
À utiliser avec (équipement) Bouteille de CO2 avec colonne montante
Poids (métrique) 50 g
Type de produit Machine à glace carbonique Snowpack