missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNS-032, MedChemExpress

Code produit. 16474226
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16474226

Marque: Medchem Express HY10008

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.

SNS-032 (BMS-387032) is a potent and selective inhibitor of CDK2, CDK7, and CDK9 with IC50s of 38 nM, 62 nM and 4 nM, respectively. SNS-032 has antitumor effect.

Spécification

Nom chimique ou matériau SNS-032
CAS 345627-80-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H24N4O2S2
Quantité 100 mg
Synonyme BMS-387032
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (262.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C1=CN=C(CSC2=CN=C(NC(C3CCNCC3)=O)S2)O1)C
Poids moléculaire (g/mol) 380.53
Poids de la formule 380.53
Pourcentage de pureté 98.26%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis