Learn More
Novus Biologicals™ SNTB2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18366599 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366599 0,1 ml 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18366599 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00006645T01
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cible SNTB2
Synonyme D16S2531E, EST25263, SNT2B2dystrophin-associated protein A1, 59kD, basic component 2, SNT3beta-2-syntrophin, SNTLsyntrophin-3, syntrophin, beta 2 (dystrophin-associated protein A1, 59kD, basic component 2), syntrophin, beta 2 (dystrophin-associated protein A1, 59kDa, basic component 2), Syntrophin-3,59 kDa dystrophin-associated protein A1 basic component 2, Syntrophin-like
Symbole de gène(s) SNTB2