Learn More
Novus Biologicals™ SNX25 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18504790 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18504790 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18504790 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00083891T02
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Catégorie de recherche Signal Transduction
Cible SNX25
Synonyme sorting nexin 25
Symbole de gène(s) SNX25