Learn More
MP Biomedicals™ SOC (poudre)
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
:
227 g
Description
Les réactifs choisis sont combinés dans des proportions précises selon la formule et soigneusement mélangés pour une distribution uniforme. Un échantillon de la formule mélangée est utilisé pour préparer le liquide. Les combinaisons sont mélangées pour dissoudre les composants, puis autoclavées à 121°C pendant 15 minutes.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Description | COS |
| Forme | Poudre |
| Formule | Par litre : 20 g de tryptone-B ; 5 g d’extrait de levure-B ; 0,5 g de NaCl ; 5 g de MgSO4-7H2O ; 20 mM de glucose. De petites quantités de tampons biologiques ont été ajoutées pour un ajustement correct du pH. |
| À utiliser avec (application) | Étape de récupération des transformations de cellules compétentes d’Escherichia coli |
| Quantité | 227 g |
| État réglementaire | RUO |
| Type d’échantillon | E. coli |