Learn More
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01201302
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Code produit. 10047760
  • 122.96€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-04-2024
Description
  • Conformes à la norme DIN ISO 12264 en plus de la norme
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
S 13/2
Verre Duran
Recommandations
Recommandations