missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SOD (Superoxide Dismutase) Activity Assay Kit (Colorimetric)

Code produit 18604310 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18604310 100 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604310 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP324485

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Assay Kit (Colorimetric)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Quantité 100 dosages
Catégorie de recherche Biologically Active Proteins, Cancer, Diabetes Research, Mitochondrial Fusion Proteins, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Espèces Non-species specific
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.