Learn More
Brannan™ 200 Densimètres de gravité propres à la série
GREENER_CHOICE
Product Code. p-8006790
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 1,000 g/ml
1,00 à 1,20 g/ml
1,200 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,600 g/ml
1,600 à 1,800 g/ml
1,800 à 2,000 g/ml
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12871428
Brand: Brannan™ 10/501/0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Compare la densité relative d’un liquide donné à celle de l’eau à 15,6°C (60°F). Les densimètres à densité relative série 200 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de densité relative à ± 0,002
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Disponibles ajusté pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
Specifications
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre de gravité spécifique
Précision 0,004 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 650, 916
Longueur (métrique) 250 mm
Matériau Verre
Type de lest Grenaille d’acier
Plage Baumé 0,8 à 1 g/ml
À utiliser avec (application) Faible tension superficielle
Plage de densité relative 0,800 à 1,000 g/ml
Temperature of Standardization 15,6°C