Learn More
Tube capillaire en verre sodocalcique
Code produit. p-8008563
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
100 mm
100 mm
Type de produit:
Tube capillaire
Tube capillaire, deux extrémités scellées
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12807685
Marque: S Murray SAMCO G119/02
Edge
Utilisez ces tubes pour déterminer le point de fusion. Les tubes capillaires en verre sodocalcique offrent une excellente rétention des échantillons pendant la centrifugation et se remplissent rapidement sans affecter l’intégrité des échantillons.
Utilisez ces tubes pour déterminer le point de fusion. Les tubes capillaires en verre sodocalcique offrent une excellente rétention d’échantillons pendant la centrifugation et se remplissent rapidement sans affecter l’intégrité des échantillons.
  • Tubes capillaires en verre sodocalcique
  • Diamètre extérieur de 1,8 à 2,0 mm
  • Épaisseur de paroi de 0,28 à 0,32 mm
  • Conditionnés en cartons tubulaires de 100
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Longueur (métrique) du tube 100 mm