Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddell
GREENER_CHOICE
Product Code. 12829177
Click to view available options
Plage de densité relative:
0 à 24 tw
24 à 48 Tw
74 à 102 Tw
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12829177
Brand: Brannan™ 10/101/0
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres Twaddell Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Pour signaler la densité relative mesurée d’un liquide par rapport à l’eau.Les densimètres Brannan™ Twaddell sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • Longueur de 160 mm
  • Avec divisions à degré simple
  • Ajustés pour une utilisation à 15,6 °C (60 °F)
  • Pour les liquides à tension superficielle moyenne
  • Disponible pour de nombreuses plages de densité Twaddell
Specifications
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre Twaddle
Précision ±1 Tw
Incréments 1 Tw
Longueur (métrique) 160 mm
Type de lest Grenaille d’acier
Plage Baumé 0 à 24 Tw
À utiliser avec (application) Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau
Plage de densité relative 0 à 24 tw