Learn More
Chaux sodée, extra pure, SLR, 2,5 à 5 mm, non hygroscopique, granulés, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Verre sodocalcique, extra pur, SLR, 2,5-5 mm, non hygroscopique, granules
Spécification
Specifications
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Safety and Handling
Product Identifier
- Soda lime
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.