Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Microbilles en verre sodocalcique
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
Conditionnement:
1kg
Spécification
Spécification
| Type | Billes |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Diamètre (métrique) extérieur | 5mm |
| Quantité | 1Pack |