Learn More
Gravis Flacons à sertir à usage unique
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
24 ml
50 ml
100 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
missing translation for 'unitSize'
130 pièces
168 pièces
252 pièces
88 pièces
Description
- Disponibles en verre transparent ou ambré pour les matériaux photosensibles
- En verre sodocalcique
- Diamètre du col de 20 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Nb par paquet | 168/boîte |
| Quantité | 168/boîte |
| Type de produit | Flacon à sertir |