Learn More
Brand™ Tubes de culture en verre sodocalcique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
144 pièces
250 pièces
344 pièces
78 pièces
Description
- En verre sodocalcique.
- Sans rebord
- Autoclavable à 121°C.
Specifications
Specifications
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 250/Bte |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Type de produit | Tube de culture |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction