Learn More
Brand™ Tubes de culture en verre sodocalcique
Code produit. 12088359 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
160 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
144 pièces
250 pièces
344 pièces
78 pièces
Code produit. 12088359
Marque: Brand™ 114120
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique BRAND™ sans rebord sont autoclavables à 121°C.
  • En verre sodocalcique.
  • Sans rebord
  • Autoclavable à 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100/Bte
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube de culture