Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
35 mm
50 mm
Diamètre (métrique):
6.5 mm
7.5 mm
8 mm
Conditionnement:
300 pièces
Description
- Utilisé en microbiologie
- Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
- Le tube sans rebord facilite l’exécution
- Épaisseur de paroi : 0,65mm
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 300 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 6.5 mm |