Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi légère, en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |