Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |