Learn More
BRAND™ Pipettes Pasteur en verre sodocalcique
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
225 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique.
- Conforme aux normes ISO 7712.
- La pointe capillaire longue et étirée est parfaite pour le transfert de petits volumes de solutions aqueuses.
- L’extrémité d’aspiration avec étranglement conçu pour accueillir un bouchon en coton permet la filtration de petites quantités.
Spécification
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 7712 |
| Diamètre (métrique) externe | 7 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type de pointe | Capillaire |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 225 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction