Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, en verre sodocalcique
Code produit. 15842265 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15842265
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour stocker vos réactifs et votre matériel. Les tubes à essai sans rebord en verre sodocalcique Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.
  • Verre sodocalcique
  • Sans rebord
  • Jetables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 12 mm