Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai sans rebord, en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Verre sodocalcique
- Sans rebord
- Jetable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |