Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Tube à essai
- Verre sodocalcique
- Jetable
- Avec rebord
- Épaisseur de la paroi : 0.6 mm
- Dimensions : 12 mm x 100 mm (Ø x H)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |