Learn More
Rogo Sampaic™ Tubes à essai en verre sodocalcique
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15,3 mm
17,3 mm
Longueur (métrique):
160 mm
180 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Description
- Paroi fine
- Disponible en deux tailles différentes
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Tube à essai |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 250/boîte |
| Diamètre (métrique) | 17,3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur