Learn More
Rogo Sampaic™ Tubes à essai en verre sodocalcique
Code produit. p-8003246
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15,3 mm
17,3 mm
Longueur (métrique):
160 mm
180 mm
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 11701696
Marque: Rogo Sampaic™ BGB032
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Rogo Sampaic™ sont économiques tout en offrant une bonne résistance chimique.
  • Paroi fine
  • Disponible en deux tailles différentes
Spécification
Description Tube à essai
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 250/boîte
Diamètre (métrique) 17,3 mm