Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube en verre sodocalcique
Code produit. 11852383
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Longueur (métrique):
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
52 mm
55 mm
70 mm
75 mm
80 mm
100 mm
Conditionnement:
200 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11852383 19 mm 40 mm 200 pièces
11872383 21 mm 50 mm 200 pièces
11862383 22 mm 45 mm 200 pièces
11892383 24 mm 52 mm 200 pièces
11812393 25 mm 70 mm 200 pièces
11802393 27 mm 55 mm 200 pièces
11822393 28 mm 75 mm -
11842393 30 mm 100 mm 200 pièces
11832393 30 mm 80 mm 200 pièces
11882383 30 mm 50 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit. 11852383 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur F40401900A5V2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuez des recherches et des expériences avec le tube en verre sodocalcique Kimble Chase™. Ce tube à essai de base possède une extrémité ouverte, un fond rond et un bouchon.
  • Réutilisable
  • 200/boîte
  • Verre sodocalcique transparent
  • Avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 40 mm
Conditionnement 200/boîte
Diamètre (métrique) 19 mm
Type de produit Tube à essai