Learn More
Chaux sodée, indiquant, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450061 500 g 500g
11430061 2.5 kg 2.50kg
11440061 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450061 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044786.36
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL MFCD00134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Soda lime
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Qualité Ungraded
compliance-icons
Identifiant produit
  • Soda lime, indicating
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.