Learn More
Chaux sodée, qualité indicateur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463957 500 g 500g
11473957 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19352.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La capacité de la chaux sodée ′est d‘absorber le dioxyde de carbone, elle le rend utile dans les procédures médicales et chirurgicales. Elle est également utilisée comme agent de séchage puissant, ou déshydratant, dans un usage commercial et industriel. Elle est également utile pour la construction de masques à gaz. Elle joue un rôle essentiel pour la mesure de l‘écoulement de dioxyde de carbone du sol lors de l‘absorption. Elle est également utile pour la mesure directe du dioxyde de carbone dissous.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides, l‘eau, le fluor, le chloroforme et le trichloroéthylène. Il s‘agit d‘un matériau incombustible. Génère de la chaleur lors de l‘hydrolyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL MFCD00134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Soda lime
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Numéro UN UN1907
Merck Index 14,8569
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Qualité Ungraded