Learn More
Chaux sodée, qualité indicateur, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11473957
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11473957 2500 g 2500g
11463957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11473957 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19352.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.92€
    122.65€ / 2500g
    Économisez 26.27€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 8006-28-8 ∣ CaHNaO2 ∣ 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La capacité de la chaux sodée ′est d‘absorber le dioxyde de carbone, elle le rend utile dans les procédures médicales et chirurgicales. Elle est également utilisée comme agent de séchage puissant, ou déshydratant, dans un usage commercial et industriel. Elle est également utile pour la construction de masques à gaz. Elle joue un rôle essentiel pour la mesure de l‘écoulement de dioxyde de carbone du sol lors de l‘absorption. Elle est également utile pour la mesure directe du dioxyde de carbone dissous.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les acides, l‘eau, le fluor, le chloroforme et le trichloroéthylène. Il s‘agit d‘un matériau incombustible. Génère de la chaleur lors de l‘hydrolyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8006-28-8
Formule moléculaire CaHNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 96.074
Numéro MDL MFCD00134094
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
CID PubChem 66545795
Nom IUPAC sodium ; oxocalcium ; hydroxyde
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Soda lime
Forme physique Granules
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Numéro UN UN1907
Merck Index 14,8569
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Qualité Ungraded
compliance-icons
Product Identifier
  • Soda lime, indicator grade
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide