Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope en verre sodocalcique non enduites
Code produit. 10406701
Click to view available options
Frosted:
Non
Non dépoli
Edges:
90°, rodé
Coupure
Quantité:
50/boîte
50 pièces dans une boîte
Boîte en carton de 50 pièces
Conditionnement:
2250 pièces
2500 pièces
Code produit. 10406701
Marque: Marienfeld Superior™ 1000000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les lames de microscope Marienfeld Superior™ pour les recherches microscopiques et la préparation et l’archivage des échantillons.
  • Lames de microscope mouillables à puits
  • Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
  • Conforme à la norme DIN ISO 8037/1
  • Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 2500
Nb par paquet 50
Edges Coupure
Frosted Non
Matériau Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Couleur unie
Certifications/Conformité Marquage CE, DIN ISO 8037/1
Description Lames de microscope
Quantité 50/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm