Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope en verre sodocalcique non enduites
Utilisez les lames de microscope Marienfeld Superior™ pour les recherches microscopiques et la préparation et l’archivage des échantillons.
298.64€ - 1540.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique de classe hydrolytique 3 |
---|---|
Precleaned | Oui |
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
Type | Lames porte-objets |
Nb par paquet | 50 |
Code produit | Marque | Frosted | Edges | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Frosted | Edges | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10406701
|
Marienfeld Superior™
1000000 |
Non | Coupure | 50/boîte |
298.64€
2500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10506863
|
Marienfeld Superior™
1100420 |
Not Frosted | Bords rodés de 90° | 50 pièces dans une boîte |
1540.00€
2250 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Lames de microscope mouillables à puits
- Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
- Conforme à la norme DIN ISO8037/1
- Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
- Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Verre sodocalcique de classe hydrolytique 3 | |
1 mm | |
50 | |
26 mm | |
76 x 26 mm |
Oui | |
Lames porte-objets | |
76 mm | |
Marque CE, DIN ISO 8037/1 |