Learn More
Chaux sodée, pure, en granulés, sans indicateur, Thermo Scientific™
Code produit 17525595 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17525595 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17525595 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 472160010
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Verre sodocalcique
CAS 8006-28-8
Couleur Blanc à beige à gris clair
Forme physique Granulés
Quantité 1 kg
Perte à la dessiccation ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire CaHNaO2
Numéro MDL 00134094
Merck Index 13-8640
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Clé InChI HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+].O=[Ca]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium oxocalcique
Poids moléculaire (g/mol) 96.07
Qualité Ungraded
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Soda lime, without indicator
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Soda lime, Calcium hydroxide, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide