Learn More
1-heptanesulfonate de sodium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11327108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 015214.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 207300-90-1 | C7H17NaO4S | 220.259 g/mol
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate is an ion pairing reagent used in the HPLC analysis of proteins and peptides. It is utilized in high performance capillary electrophoresis analysis of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207300-90-1
Formule moléculaire C7H17NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 220.259
Numéro MDL MFCD00149550
Clé InChI XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
CID PubChem 23687711
Nom IUPAC sodium ; heptane-1-sulfonate ; hydraté
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Formule linéaire CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Quantité 10 g
Beilstein 3731762
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.26 (202.24 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline