Learn More
1-tétradécyl sulfate de sodium, 95 %, suite jusqu’à environ 5 % de sulfate de sodium et de méthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485037
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11485037
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21941.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1191-50-0 | C14H29NaO4S | 316.43 g/mol
Sodium 1-tetradecyl sulfate is used as an anionic surfactant in nickel plating bath, pickling, electrolytic cleaning, welding, leather dyeing and rubles polishes. It is used to study the time course of liquid drainage and foam coarsening and to investigate the effects of sclerosant foam preparation. It is used for the treatment of varicose and spider veins of the leg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de 1-tétradécyle de sodium est utilisé comme surfactant anionique dans le bain de nickelage, le décapage, le nettoyage électrolytique, le soudage, la teinture du cuir et le polissage. Il est utilisé pour étudier l’évolution temporelle de l’écoulement des liquides et du grossissement de la mousse et pour étudier les effets de la préparation de la mousse sclérosante. Il est utilisé pour le traitement des varices et des varices de la jambe.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-50-0
Formule moléculaire C14H29NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 316.43
Numéro MDL MFCD00007468
Clé InChI UPUIQOIQVMNQAP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium tetradecyl sulfate, sodium myristyl sulfate, niaproof 4, sodium tetradecyl sulphate, tesapon k 14, texapon k 14, trombavar, natri tetradecylsulfas, sotradecol sodium, tetradecyl sodium sulfate
CID PubChem 23665770
Nom IUPAC Sulfate de sodium ;tétradécyle
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 1-tetradecyl sulfate
Point de fusion 182°C to 192°C
Notes de pourcentage du dosage Cont. jusqu’à ≈5 % de sulfate de méthyle de sodium
Quantité 1 g
Beilstein 3578122
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 316.44
Pourcentage de pureté 95%