Learn More
Hydrate de 2,4-pentanedionate sodique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027336
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11466916
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24009.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86891-03-4 | C5H7NaO2 | 122.10 g/mol
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de 2,4-pentanedionate de sodium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, l’eau / l’humidité, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86891-03-4
Formule moléculaire C5H7NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.10
Numéro MDL MFCD00078034
Clé InChI AIWZOHBYSFSQGV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 2,4-pentanedionate, sodium 2e-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
CID PubChem 90476915
Nom IUPAC sodium ; (E)-4-oxovent-2-en-2-olate ; hydrate
SMILES [Na+].CC([O-])=CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 228°C to 230°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 122.11 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium 2,4-pentanedionate hydrate