Learn More
Sodium 2-hexanoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411507 250 g 250g
11401507 1000 g 1000g
11421507 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11411507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24960.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19766-89-3 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-éthylhexanoate de sodium est utile pour l‘acylation des amines. Il s‘agit d‘un ingrédient actif dans l‘agent de conservation du bois. Il est principalement utilisé pour l‘acide 2-éthylhexanoïque synthétique et les sels de calcium et de magnésium. Il est également utilisé dans l‘agent de formation de sel de produits pharmaceutiques, l‘agent catalytique sec de la peinture, les stabilisateurs de polymères, l‘agent réticulant, l‘agent épaississant de l‘huile et l‘additif énergétique du carburant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19766-89-3
Formule moléculaire C8H15NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
Numéro MDL MFCD00014007
Clé InChI VYPDUQYOLCLEGS-UHFFFAOYNA-M
Synonyme sodium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt, 2-ethylhexanoic acid sodium salt, sodium-2-ethylcaproate, 2-ethylcaproic acid sodium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, sodium salt 1:1, sodium 2ethylhexanoate, sodium 2-ethylcaproate, sodium 2-ethyl-hexanoate
CID PubChem 23672331
Nom IUPAC sodium 2-ethylhexanoate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 2-ethylhexanoate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 166.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 2-ethylhexanoate