Learn More
3-hydroxybutyrate de sodium, LoGiCal
Code produit 30462449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462449 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462449 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR2565.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
3-hydroxybutyrate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium 3-Hydroxybutyrate
CAS 150-83-4
Noms d’analytes ou de composants Sodium 3-Hydroxybutyrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C4 H7 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Butanoic acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1), Butanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9 CI), Butyric acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (8 CI), Butyric acid, 3-hydroxy-, sodium salt (7 CI), DL-β-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium 3-hydroxybutyrate, Sodium dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric acid sodium salt
Formule InChI InChI=1 S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5 H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(O)CC(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;3-hydroxybutanoate
Industry Type Forensics
Poids moléculaire (g/mol) 126.09
Quantité 10 mg
Poids de la formule 126.0293 g/mol