Learn More
3-sulfobenzoate de sodium, Mikromol™
Code produit 30050121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050121 25 mg 25mg
30049199 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050121 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0484.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-sulfobenzoate de sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Sodium 3-Sulfobenzoate
CAS 17625-03-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium 3-Sulfobenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H5 O5 S . Na
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sodium 3-Sulfobenzoate
Formule InChI InChI=1S/C7H6O5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OC(=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;3-carboxybenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 224.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 223,9755 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.